Learn More
Kartell™ Amber Bottle, 250ml
Die Kartell™ bernsteinfarbige Flasche bietet UV-Schutz für den Inhalt, indem UV-Licht und blaues Licht herausausfiltert werden.
Marke: Kartell™ 8302800
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Für den Einsatz mit Dosipret
- Bernsteinfarbig
- Keine Graduierungen
Spezifikation
Braun | |
500 ml | |
GL 32 |
Braune Flasche | |
Dosipet |