Learn More
BRAND™ Flaschenadapter für Dispensette™ Und seripettor™ Flaschenaufsatzspender und Titrette™ Flaschenaufsatz-Büretten
Artikelnummer. 10170331 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Gewindegröße:
Außengewinde: 33 mm; Flaschengewinde 38 mm
Außengewinde: 33 mm; Flaschengewinde 40 mm
Außengewinde: 33 mm; Flaschengewinde 45 mm
Material:
PTFE, ETFE
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewindegröße Material unitSize
10170331 Außengewinde: 33 mm; Flaschengewinde 38 mm PTFE, ETFE 1 Stück
10449652 Außengewinde: 33 mm; Flaschengewinde 40 mm PTFE, ETFE 1 Stück
10727411 Außengewinde: 33 mm; Flaschengewinde 45 mm PTFE, ETFE 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10170331 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 704388
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Adapter für gängige Flaschengewinde und Standard-Konus-Verbindungen
  • Kostengünstige Polypropylen-Adapter eignen sich für die meisten Anwendungen
  • ETFE/PTFE-Adapter für aggressive Säuren und Lösungsmittel
  • Die vorangestellte Zahl bezieht sich auf das Außengewinde des Adapters
  • Die zweite Zahl bezieht sich auf den Flaschenhals, für den der Adapter passt
  • Für Flaschengewinde mit 28 mm, 24 mm und 22 mm Durchmesser wird ein Stapeladapter mit 45/33 mm Adapter benötigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material PTFE, ETFE
Halstyp Flaschengewinde: 38 mm
Gewindegröße Außengewinde: 33 mm; Flaschengewinde 38 mm
Durchmesser (metrisch) Hals 38 mm
Außendurchmesser (metrisch) Hals 33 mm