Learn More
Karl Hecht™ Flasche, Enghals, mit Glasstopfen
Artikelnummer. 10409981
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
250 ml
500 ml
Farbe:
Braun
Klar
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Farbe unitSize
10409981 250 ml Braun 1 Stück
10575952 500 ml Braun 1 Stück
10185661 50 ml Klar 1 Stück
10287471 250 ml Klar 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 10409981
Marke: Karl Hecht™ 41303018
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-/Reagenzflasche mit runden Schultern. Die Karl Hecht™ Enghalsflasche mit Glasstopfen verfügt über einen geschliffenen flachen Glasstopfen.
  • Enghals.
  • Abgerundete Schultern.
  • Eingeschliffener flacher Glasstopfen.
  • Erhältlich in Klar- oder Braunglas.
Spezifikation
Verschlussmaterial Glas
Farbe Braun
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Glas
Flaschenhalstyp Enghals
Produkttyp Flasche
Form Runde Schultern
Verschlusstyp Stopfen