Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Saugflasche, mit Seitentubus, Flaschenform
Die Saugflasche ist ein dickwandiges Gefäß, welches bei Filtrationen als Auffanggefäß des Filtrats verwendet wird.
Marke: DWK Life Sciences 211937303
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.92100kg
Beschreibung
Als Auffanggefäß des Filtrates bei einer Vakuumfiltration dient eine Saugflasche, welche aufgrund ihrer dicken Wandstärke für Vakuumanwendungen geeignet ist. Über einen Seitenanschluss (Tubus, Glassolive oder Kunststoffolive) wird das Vakuum angelegt. Die große Halsöffnung dient zur Aufnahme der Gummimanschette sowie der Filternutsche. Saugflaschen in kleinen Volumina (= 2000 ml) sind in einer Erlenmeyerform verfügbar, Saugflaschen mit einem Volumen > 2000 ml besitzen eine Flaschenform.- Die Ausführung von Saugflaschen mit Tubus hat die Arbeit in präparativen und analytischen Laboratorien nicht nur vereinfacht und erleichtert, sondern gleichzeitig die Unfallgefahr verringert
- Vakuumfest aufgrund der massiven Wandstärke
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
- Flaschenform
Spezifikation
185 mm | |
Borosilikatglas 3.3 | |
1/Packung |
5000 mL | |
Trennungen durch Vakuumfiltration; Filtration bei reduziertem Druck; Filtrieren; Vakuumfiltration; Sicheres Arbeiten unter Vakuum | |
ja |