Learn More
Memmert™ Boden-Auffangschale für Universalöfen mit natürlicher Lüftung (Konvektion)
Material: Edelstahl; Zur Verwendung mit: UN450
Marke: Memmert™ U750B04362
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Kann die Temperaturverteilung beeinflussen
- Gefertigt aus Edelstahl
- Felgenhöhe: 15 mm
- Max. Beladung pro Fach: 8 kg
Spezifikation
Gehäuse UN450 | |
Edelstahl | |
15 mm Felge |
Bis 8 kg | |
Auffangschale |