Learn More
JG Finneran Associates™ Einsätze mit flachem Boden
Beschreibung
- Flachboden aus Glas und Einsätze aus Polypropylen
- Mit Innenring an der Einsatzoberseite zur einfachen Identifizierung am offenen Ende
- Salinisiert oder vorgereinigt erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Glas |
| Volumen (metrisch) | 350 μl |
| Basisausführung | Flach |
| Menge | 1000 Packung |