missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Affymetrix/USB™ Rinderalbumin, RIA-Gütegrad

Wird in Radioimmunoassays verwendet.

Marke:  Affymetrix/USB™ J10868.22

Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15805078

  • 468.00 € / 100 Gramm

Verfügbar ab
20-11-2020

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

  • Reinheitsgrad: RIA-Gütegrad
  • Assay (Elektrophorese): ≥ 98.0 %
  • Protein: ≥ 96.0 %
  • MDL-Nummer: MFCD00130384
  • CAS-Nr: 9048-46-8
Spezifikation

Spezifikation

Lyophilisiertes Pulver
6.8 to 7.2
Bovine blood
Kunststoffflasche
Albumin
100g
4°C
Lyophilized powder
Videos
Dokumentation