Learn More
Bovine Albumin, RIA Grade, Thermo Scientific Chemicals
Used in radioimmuno assay.
Marke:  Thermo Scientific J10868.09
Weitere Details : CAS : 9048-46-8 Netto-Gewicht : 1.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15885068
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Suitable for use in radioimmuno assay
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Purity grade: RIA grade
  • Assay (electrophoresis): ≥98.0%
  • Protein: ≥96.0%
  • MDLNumber: MFCD00130384
  • CAS: 9048-46-8
Spezifikation
Spezifikation
Albumin
10 g
4°C
Lyophilized
6.8 to 7.2
Bovine blood
Plastic bottle
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation