missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bovine Albumin, RIA Grade, Thermo Scientific Chemicals
Used in radioimmuno assay.
90.10 € - 595.00 €
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15885068
|
Thermo Scientific
J10868.09 |
10 g |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15805078
|
Thermo Scientific
J10868.22 |
100 g |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15895068
|
Thermo Scientific
J10868.18 |
50 g |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Suitable for use in radioimmuno assay
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Purity grade: RIA grade
- Assay (electrophoresis): ≥98.0%
- Protein: ≥96.0%
- MDLNumber: MFCD00130384
- CAS: 9048-46-8
RUO – Research Use Only