Learn More
Thermo Scientific™ Rinder-Genotypen Panel 3.1-Kit
Rinder-Genotypen Panel 3.1-Kit
Marke:  Thermo Scientific™ F900S
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15461134
  • 1482.00 € / 1 Set
Auf Lager, versandfertig: 16
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Das Thermo Scientific Bovine Genotypes Panel 3.1 Kit wird für Tierparentage mit Short Tandem Repeat (STR) DNA-Loci angeboten.
Das Bovine Genotypes Panel 3.1 ermöglicht die Koamplifikation der 18 Mikrosatelliten in einer einzigen Multiplex-PCR-Reaktion. Ein Primer aus jedem Primer-Paar wird mit einem fluoreszierenden Farbstoff endmarkiert. Nach der PCR werden die Fragmente mit einem automatisierten Elektrophoresegerät getrennt und in einer einzelnen Elektrophoreseinjektion nachgewiesen ( siehe Abbildung 2). Darüber hinaus enthält das Kit bovine Kontroll-DNA zur Verifizierung akzeptabler PCR- und Elektrophoresebedingungen. Reagenzien und Protokolle des Bovine Genotypes Panel 3.1 wurden optimiert, um ähnliche Peakgrößen (Amplifikationsausbeuten) für alle Loci zu liefern. Die mit diesem Kit erhaltenen Allel-Callings stellen die echten Allele eines Individuums dar, anstatt von „Plus-A-Peaks“ oder „Split Peaks“, die typischerweise bei der Verwendung einer konventionellen Taq DNA-Polymerase interpretiert werden. Das Kit verwendet Phusion Hot Start DNA-Polymerase, die eine Korrekturleseleistung aufweist und die „Plus-A-Peaks“ eliminiert.
Das Thermo Scientific Bovine Genotypes Panel 3.1 umfasst alle 12 STR-Loci, die von der International Society for Animal Genetics (ISAG) zur routinemäßigen Verwendung in Parentagetests und -identifikationen empfohlen werden, einschließlich TGLA227, BM2113, TGLA53, ETH10, SPS115, TGLA126, TGLA122, INRA23, ETH3, ETH225, BM1824 und BM1818. Darüber hinaus enthält das Kit die folgenden sechs Mikrosatelliten, die zu den von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) empfohlenen Loci für genetische Untersuchungen von Haustieren gehören: SPS113, RM067, CSRM60, MGTG4B, CSSM66 und ILSTS006. Das Bovine Genotypes Panel 3.1 ist eine Kombination der Panels 1.2 und 2.2, wodurch die Analyse beider Panels in einer einzigen Reaktion ermöglicht wird.
Besondere Eigenschaften
  • Verschiedene Kits mit STR-Loci, die von ISAG empfohlen werden
  • Einfache Multiplex-Reaktion – weniger Pipettierschritte
  • Optimierte Reagenzien
  • Kontroll-DNA zur Verifizierung der PCR- und Elektrophoresebedingungen
  • Allel-Calling repräsentiert echte Allele (keine Plus-A Peaks)
    Dieses Produkt wurde in Zusammenarbeit mit Maxxam Analytics Inc. entwickelt
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Rinder-Genotypen Panel 3.1-Kit, 100 rxns, Nachweisverfahren Kapillarelektrophorese, Analyseverfahren STR (Short Tandem Repeat), Verschiedene Kits mit STR-Loci, die von ISAG empfohlen werden, für Tiergesundheit, PCR
    100 Reaktionen
    –20 °C
    Tiergesundheit, PCR
    Rinder-Genotypen Panel 3.1-Kit
    1.1 ml Rinder-Genotypen-Mastermix, 1.1 ml Rinder-Genotypen-Panel 3.1 Primer Mix, 30 μl Rinder-Genotypen-Kontroll-DNA001
    100 Reaktionen
    Genotypisierung und Parentage von Rindern (Genotypisierung)
    100 rxn(s)
    Videos
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation
    Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.