missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Rinderpituitarextrakt

Gefilterter Rinderpituitarextrakt für Zellkulturen.

Marke:  MP Biomedicals™ 092850445

342.14 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23257" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16319865

  • 389.02 € / 10 Milliliter
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

  • Rinderhypophysenextrakt (BPE) wird aus frischen, schockgefrorenen Hypophysen von jungen, gesunden Rindern im Alter von 18 bis 22 Monaten hergestellt
  • Die Rinder stammen von einer USDA-zugelassenen Quelle, werden in Neuseeland geboren, aufgezogen und geschlachtet
  • Neuseeländische Rinder sind international als frei von der bovinen spongiformen Enzephalopathie (BSE, Rinderwahnsinn) und der Blauzungenkrankheit anerkannt
  • BPE ist nach wie vor der erfolgreichste der Gewebeextrakte und ermöglicht Forschern die Untersuchung normaler primärer Zelltypen einschließlich Stammzellen in proliferierenden Kulturen
  • Dieser wässrige BPE, der mit 14 mg/ml Rohprotein formuliert wurde, besitzt ein vollständiges Spektrum an Mitogenen und Differenzierungsfaktoren
  • Der Rinderhypophysenextrakt wird nicht gefriergetrocknet, da dieser Prozess nachweislich die biologische Aktivität verringert
  • Für die Zellkultur beträgt die optimale mittlere Supplementierungsrate 35 μg/ml BPE basierend auf Wachstumstests an humanen Brustepithelzellen, epidermalen Keratinozyten, prostatischen und bronchialen Epithelzellen
  • Dieses Produkt wurde vor dem Versand steril gefiltert
Spezifikation

Spezifikation

Bei -20 °C lagern, nicht auftauen und erneut einfrieren
Flüssigkeit
Zellkultur
14 mg/mL
Steril
10 mL
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.