Learn More
Buerkle™ Schüsseln sterilisierbar aus PP
Die Schüsseln sterilisierbar aus PP in besonders stabiler Ausführung, breiter Griffrand, ineinander stapelbar, leichtes Entfernen von in der Schüssel ausgehärteten Medien möglich.
Marke: Buerkle™ 4702-0013
22.09 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.42350kg
Beschreibung
Eine besonders stabile Schüssel mit einer breiten Kante für guten Halt. Stapelbar. Alle Stoffe, die sich im Inneren verfestigen, können leicht entfernt werden.- Polypropylen, weiß
- Sterilisierbar bis zu +121 °C
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
180 mm |
13 L | |
Polypropylen | |
400 mm |