Learn More
Trajan Scientific and Medical™ BP1 GC-Kapillarsäulen
Geeignet für alle Routineanalysen. Trajan Scientific and Medical BP1 GC-Kapillarsäulen sind nicht polare Phasensäulen nach Industriestandard.
396.00 € - 1250.00 €
Spezifikation
Typ | BP1 GC-Säule |
---|---|
Material | 100 % Dimethylpolysiloxan |
Verpackungsmaterial | Gehäuse BP1 |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Filmdicke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Filmdicke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15258633
|
Trajan Scientific and Medical™
054068 |
0.32 mm | 0.5μ m | 30 m |
730.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15298623
|
Trajan Scientific and Medical™
054043 |
0,25 mm | 0.25μ m | 15 m |
396.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15228643
|
Trajan Scientific and Medical™
054095 |
0.53 mm | 5μ m | 25 m |
810.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15228633
|
Trajan Scientific and Medical™
054054 |
0.22 mm | 1μ m | 50 m |
1185.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15228713
|
Trajan Scientific and Medical™
054810 |
0.32 mm | 1μ m | 60 m |
1250.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12664945
|
Trajan Scientific and Medical™
054813 |
0.32 mm | 1μ m | 30 m |
710.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15218643
|
Trajan Scientific and Medical™
054092 |
0.53 mm | 0.5μ m | 30 m |
810.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15288623
|
Trajan Scientific and Medical™
054039 |
0.25 mm | 0.1μ m | 15 m |
396.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Klassische Cross-Linked-Dimethylpolysiloxan-Technologie
- Geringes Säulenbluten
- Unpolar
- Ideal für Analysen wie Kohlenwasserstoffe, Aromaten, Pestizide und Amine
Spezifikation
BP1 GC-Säule | |
100 % Dimethylpolysiloxan | |
Gehäuse BP1 |