Learn More
BPIFB1 Antibody (LPLUNC1/7059R), DyLight 594, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18359006 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18359006 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18359006 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP314065DL594
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
BPIFB1 Monoclonal antibody specifically detects BPIFB1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen BPIFB1
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon LPLUNC1/7059R
Konjugat DyLight 594
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias bA49G10.6, chromosome 20 open reading frame 114, dJ1187J4.1, long palate, lung and nasal epithelium carcinoma associated 1, long palate, lung and nasal epithelium carcinoma-associated protein 1, LPLUNC1, MGC14597, VEMSGP, Von Ebner minor salivary gland protein
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant full-length human BPIFB1 protein (Uniprot: Q8TDL5)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 92747
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG κ