Learn More
Tocris Bioscience™ BPIPP
Non-competitive GC inhibitor. Also AC inhibitor
Marke:  Tocris Bioscience™ 3635/50
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00050kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13413334
  • 1061.07 € / 50 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 02-05-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Non-competitive guanylyl cyclase (GC) and adenylyl cyclase (AC) inhibitor. Downregulates cAMP and cGMP synthesis, and suppresses cGMP accumulation in a variety of cell lines (IC 50 = 3.4 - 11.2 μM). Inhibits GC-stimulated Cl - transport in vitro and suppresses toxin-induced intestinal fluid accumulation in vivo.
Spezifikation
Spezifikation
BPIPP
>99
50mg
BPIPP
450.28