Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ KL 200 LED COLOMN DIA 25MM
Ermöglicht die ergonomische Bedienung von Easy LED Spotlight und KL300LED. Direkter Anschluss an das Mikroskop über Säulenadapter.
Marke: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 120225
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Verbindet die EasyLed Spotlight Plus- oder KL300-LED mit der Mikroskopsäule
Spezifikation
Montageadapter | |
25 mm | |
EasyLED Spotlight Plus, KL300LED |
1 in. | |
Stereomikroskopie-Beleuchtung |