Learn More
Brady™ BBP™ Kennzeichnungsträger, vorgeschnitten, gelb, leer
BBP™ Gelbe, unbeschriftete vorgeschnittene Signalschilder aus langlebigem, schrumpffreiem Vinyl mit ultrafestem Kleber eignen sich optimal für die Kennzeichnung von Rohren, Geräten, Regalen und fast allen anderen industriellen Oberflächen.
Marke: Brady™ 142198
445.55 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.22240kg
Beschreibung
- Hochflexibles Material mit haftstarkem Permanentkleber für raue, stark strukturierte und verschmutzte Oberflächen, auch im Außenbereich
- Passt sich an und haftet auf schwierigen Oberflächen wie lackierten Betonblöcken, lackiertem Holz, strukturiertem Kunststoff, papierummantelten Rohren und blasgeformten Gehäusen
- Beständig gegen Chemikalien, Fette und Öle, Salzsprühnebel, Reinigungs- und Pflegemittel und allgemeine industrielle Verschmutzungen
- 8 bis 10 Jahre durchschnittliche Außenbeständigkeit bei Temperaturen von -40 bis 180 °F (-40 bis 82 °C); einsetzbar auch bei Temperaturen von 0 °F (-18 °C)
Spezifikation
ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145 | |
Acryl, Permanent | |
Glanz | |
Vinyl | |
Rohrmarkierungen, Pfeilklebeband, Lagermarkierungen, Warntafeln, Sicherheitshinweise, Lichtbögen und visuelle Markierungen am Arbeitsplatz | |
50 Gardner-Einheiten | |
8 bis 10 Jahre | |
Brady Arbeitsstation, LabelMark, MarkWare | |
-40 bis 82 °C | |
0.102 mm | |
4 x 6 in. | |
152,4 mm | |
101,60 mm |
Vinyletiketten für den Außenbereich für BBP3x Drucker | |
Gelb | |
Klebeband | |
Unsteril | |
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker | |
1 | |
175/Packung | |
-40 bis 179.6 °F | |
0.004 Zoll | |
158.80 mm | |
6 in. | |
4 Zoll |