Learn More
Brady™ BBP™ BradyGlo Hochintensives photolumineszentes Klebeband
Bis zu 10 Stunden phosphoreszierend für die Kennzeichnung im Dunkeln
Marke: Brady™ 117926
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.45360kg
Beschreibung
- Für Richtungs- und Evakuierungsmarkierungen
- Ideal für die Kennzeichnung von Markierung von Not-Aus-Einrichtungen, Feuerlöschern, Handalarmmeldern, lebenswichtigen Bedienelementen von Geräten
- Material: Phosphoreszierender Polyester
- Farbe: Grün
- Länge: 15.24 m (50 ft.) pro Rolle
Compliance
Entspricht den Anforderungen für den Einsatz in Innenräumen gemäß RS 6-1 und 6-1A des lokalen Gesetzes 26 von New York.
Spezifikation
RS 6-1 und 6-1A des lokalen Gesetzes von New York 26 | |
Druckempfindlich, Aggressiv | |
Glanz | |
Polyester | |
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker | |
1 | |
1 Rolle | |
-40 bis 140 °F | |
0.0097 Zoll | |
50 ft. x 2,25 in. (15,24 m x 5,72 cm) | |
15.24 m | |
5,72 cm |
BradyGlo Photolumineszenzband für BBP3x Drucker | |
Grün | |
Klebeband | |
Für die Markierung von Richtungen und Fluchtwegen, Markierung von Not-Aus-Einrichtungen, Feuerlöschern, Handalarmmeldern, wichtigen Bedienelementen von Geräten | |
95 Gardner-Einheiten | |
2 Jahre | |
Brady Arbeitsstation, LabelMark, MarkWare | |
-40 bis 60 °C | |
0.246 mm | |
15,2 m (50 ft.) | |
2,25 in. |