Learn More
Brady™ BBP™ Klebeband aus Vinyl für Innen- und Außeneinsatz
Strapazierfähiges, schrumpfarmes Vinylklebeband mit ultrafestem Kleber
Marke: Brady™ 142007
344.92 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.45360kg
Beschreibung
- Für unregelmäßige, gekrümmte, raue und stark strukturierte Oberflächen
- Haftet an schwierigen Oberfläche mit schwacher Energie
- Kann bei kalten Temperaturen angewendet werden
- Länge: 30.5 m (100 ft.) pro Rolle
Spezifikation
Not Autoclavable | |
Vinylband für den Innen- und Außenbereich für BBP3x Drucker | |
None | |
Glanz | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker | |
1 | |
1 Rolle | |
Brady Arbeitsstation, LabelMark, MarkWare | |
-40 bis 82 °C | |
0.102 mm | |
100 ft. (2,01 m) | |
4 in. |
RoHS 2002/95/EC | |
Acryl, Permanent | |
Grün | |
Vinyl | |
Colored Label Tape | |
Rohrmarkierungen, Pfeilklebeband, Lagermarkierungen, Warntafeln, Sicherheitshinweise, Lichtbögen und visuelle Markierungen am Arbeitsplatz | |
50 Gardner-Einheiten | |
8 bis 10 Jahre | |
Rectangle | |
-40 bis 179.6 °F | |
0.004 Zoll | |
100 ft. x 4 in. (30,48 m x 10,16 cm) | |
30.48 m | |
10,16 cm |