Learn More
Brady™ BBP™ Wiederablösbare Vinylfolie
BBP™ Repositionierbare Vinylfolie (B-581) aus einem strapazierfähigen, flexiblen, hochglänzenden Material eignet sich optimal zur Markierung in Innenräumen, wenn ein häufiges Repositionieren erforderlich ist.
Marke: Brady™ 118005
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.45360kg
Beschreibung
- Der spezielle, aggressive Klebstoff bleibt an Ort und Stelle, lässt sich aber sauber entfernen, ohne Klebstoffreste zu hinterlassen, was ihn ideal für Anwendungen wie 5S und Inventarisierung macht
- Vinylfolie kann im Thermotransferverfahren bedruckt werden
- Durchschnittliche Haltbarkeit im Außenbereich: 5 Jahre
- Betriebstemperatur von -40 bis 180 °F (-40 bis 82 °C)
Spezifikation
Wiederablösbares Vinylband für BBP3x Drucker | |
Weiß | |
Film | |
Unsteril | |
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker | |
5 Jahre | |
Brady Arbeitsstation, LabelMark, MarkWare | |
-40 bis 82 °C | |
0.127 mm | |
30.48 m | |
29 mm |
Acryl, Wiederablösbar, Druckempfindlich | |
Glanz | |
Vinyl | |
Ideal für vorübergehende, ablösbare und wiederanbringbare Etiketten, z. B. 5S und schlanke Lageretiketten | |
1 | |
1 Rolle | |
-40 bis 180 °F | |
0.005 Zoll | |
100 ft. (2,01 m) | |
1,12 in. |