Learn More
Brady™ BBP™ Retroreflektierendes Klebeband
Das hochreflektierende Klebeband strahlt bei Lichteinfall hell zurück
Marke: Brady™ 117996
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.45360kg
Beschreibung
- Ideal für die Markierung im Außenbereich – Kabelmasten und Sockel, Ausrüstung am Arbeitsort und auf Dächern
- Empfohlen für Schwachlicht- oder Schlechtwetterbedingungen
- In mehreren Farben erhältlich
Spezifikation
Retroreflektierendes Band für BBP3x Drucker | |
Orange | |
Klebeband | |
Für die Markierung im Außenbereich – Kabelmasten und Sockel, Ausrüstung am Arbeitsort und auf Dächern | |
100 Gardner-Einheiten | |
4 bis 6 Jahre | |
Brady Arbeitsstation, LabelMark, MarkWare | |
-40 bis 70 °C | |
0.0055 Zoll | |
15,2 m (50 ft.) | |
1,125 in. |
Acryl, Druckempfindlich | |
Glanz, reflektierend | |
Polyester | |
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker | |
1 | |
1 Rolle | |
-40 bis 158 °F | |
10 lb./in. | |
0.14 mm | |
15.24 m | |
28,58 mm |