Learn More
Brady™ BBP™ Träger für temperaturbeständige Etiketten
BBP™ Lageretikett für Tieftemperaturen (B-549) aus einem flexiblen, formstabilen, druckempfindlichen Polyesterband eignet sich optimal für den Einsatz in Kühlhäusern, Kühl- und Gefrierschränken.
232.00 € - 490.00 €
Spezifikation
Klebstofftyp | Acryl, Permanent, Druckempfindlich |
---|---|
Ausführung | Glanz |
Format | Etikett |
Material | Polyester |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Farbe | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11706375
|
Brady™
117860 |
Weiß | 4 in. |
490.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11716375
|
Brady™
117861 |
Weiß | 2,25 in. |
335.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11726375
|
Brady™
117862 |
Weiß | 1,12 in. |
236.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11736375
|
Brady™
117863 |
Gelb | 4 in. |
490.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11746375
|
Brady™
117864 |
Gelb | 2,25 in. |
335.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11756375
|
Brady™
117865 |
Gelb | 1,12 in. |
232.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Der Spezialkleber kann auf extrem kalten Oberflächen (-10 °F) eingesetzt werden und widersteht Temperaturen bis -40 °F
- Klebeband kann im Thermotransferverfahren bedruckt werden
- Beständig gegen milde Chemikalien, Öl- und Wasser
- Betriebstemperatur von -40 bis 212 °F (-40 bis 100 °C)
Spezifikation
Acryl, Permanent, Druckempfindlich | |
Etikett | |
Unsteril | |
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker | |
Bis zu 1 Jahre | |
-40 bis 212 °F | |
35 lb./in. | |
100 ft. (2,01 m) |
Glanz | |
Polyester | |
Zur allgemeinen Kennzeichnung; ideal für Kühlhäuser, Kühler, Tiefkühleinrichtungen und kurzzeitigen Außeneinsatz im Winter | |
20 Gardner-Einheiten | |
1 Rolle | |
-40 bis 100 °C | |
0.003 Zoll | |
30.48 m |