Learn More
Brady™ Druckerbänder für Thermotransferdrucker, schwarz, 6400 Serie
Farbband mit hoher Dichte und ausgezeichneter Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Kratzer und hohe Temperaturen
98.25 € - 205.00 €
Spezifikation
Farbe | Black |
---|---|
Material | Resin |
Format | Ribbon |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Solvent resistance, high heat resistance and super scratch resistance |
Menge | 1 Ea. |
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Länge (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Länge (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11583035
|
Brady™
066261 |
1 in. | 984 ft. | 1,57 in. |
98.25 €
1 Box |
Verfügbar ab: 30-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11503045
|
Brady™
066264 |
1 in. | 984 ft. | 3.27 in. |
205.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Drucker-Kompatibilität:
- BBP81
- Brady BBP11
- Brady 200MVP Plus
- Brady 2461
- Brady 300MVP Plus
- Brady 300X-Plus II
- Brady 3481
- Brady 360X-Plus II
- Brady 600X-Plus II
- Brady 6441
- PAM 3000
- Tagus T200
- Tagus T300
Spezifikation
Black | |
Ribbon | |
1 Ea. |
Resin | |
Solvent resistance, high heat resistance and super scratch resistance |