Learn More
Brady™ BMP™ 21 ID Pal™ Etikettenkassetten: Selbstlaminierendes Vinyl
Selbstlaminierende Vinyl-Thermotransferetiketten
Marke:  Brady™ 110930
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06350kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11563894
  • 63.25 € / 1 Box
Verfügbar ab: 11-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Haftet gut an glatten und strukturierten Oberflächen
  • Ermöglicht das Beschriften von Kabeln und Drähten mit einer einfachen Wickelfunktion
  • Bietet ausgezeichneten wischfesten Text
Spezifikation
Spezifikation
Not Autoclavable
Selbstlaminierendes Vinylband für BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; IDPAL; LABPAL
Schwarz, Weiß, Durchscheinend
Kartusche, Beschriftung
Etiketten-Kassette
Kommunikationskabel, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Tafelkennzeichnung, Stimm oder Datenkennzeichnung, Draht- und Kabelmarkierung
-70°C
Rectangle
-70 °C bis 70 °C
10 to 4 AWG
4.30 m
38,10 mm
38.10 mm
4.2 m
UL
Acryl, Permanent
Matt
Vinyl
Non-sterile
M210 Etikettendrucker, M210-LAB Etikettendrucker, M211 Etikettendrucker, BMP™21 LAB Etikettendrucker, BMP™21-PLUS Etikettendrucker
1 Rolle
-94°F to +158°F
0.102 mm
14 ft. (2,01 m)
1,5 in.
12.70 mm
14 ft.