Learn More
Brady™ Bänder für BMP™71 Drucker
Farbband mit hoher Dichte für den Einsatz mit BMP71 Etikettendruckern
Marke: Brady™ 114547
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09000kg
Beschreibung
Farbband mit hoher Dichte für den Einsatz mit BMP71 Etikettendruckern
- Ausgezeichnete Lösungsmittelbeständigkeit, hohe Hitzebeständigkeit und hohe Kratzfestigkeit
- Innendurchmesser des Flachbandkerns: 1 in. (25.4 mm), Tintenseite nach außen
- B x L: 2 in. x 150 ft. (5 cm x 45.7 m)
- Farbe: Schwarz
Zertifizierungen
CSA-geprüft. UL-anerkannt.
Compliance
RoHS-konform
Spezifikation
Schwarz | |
Kunstharz | |
2 in. | |
50,80 mm | |
2,54 cm | |
CSA, RoHS, UL | |
1 Stk. |
BMP™71 Etikettendrucker | |
150 ft. | |
45,7 m | |
1 in. | |
Farbband für Thermotransferdrucker der Serie 6000, schwarz, halogenfrei, für BMP71-Drucker | |
Kennzeichnungsanwendungen unter ungüntigen Umgebungen |