Learn More
Brady™ BMP™ 50 Serie Wiederablösbare Drucketiketten aus Vinylgewebe
Für den Einsatz mit verschiedenen BMP™50 Etikettendruckern vorgesehen. Brady™ BMP™50 Bedruckbare, repositionierbare Etiketten aus Vinylgewebe sind mit einem abziehbaren Kleber versehen und für den Einsatz bei der Draht- und Kabelmarkierung, Komponenten- oder Gerätekennzeichnung, Barcodierung und anderen allgemeinen Kennzeichnungen vorgesehen.
42.00 € - 68.30 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | RoHS, UL |
---|---|
Klebstofftyp | Gummi, Wiederablösbar |
Farbe | Schwarz, Weiß |
Ausführung | Seidenmatt |
Format | Kartusche |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Größe (angloamerikanisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Größe (angloamerikanisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12774039
|
Brady™
143339 |
BMP™51- und BMP™53-Drucker | 1 X 1.25 in. | 160 Etiketten |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12744059
|
Brady™
143334 |
BMP™41, BMP™51 und BMP™53 Drucker | 0.5 X 1 in. | 180 Etiketten |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12744039
|
Brady™
143332 |
BMP™41, BMP™51 und BMP™53 Drucker | 0.75 X 0.5 in. | 220 Etiketten |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15133349
|
Brady™
131591 |
BMP™51- und BMP™53-Drucker | 1 X 1.9 in. | 100 Etiketten |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12846915
|
Brady™
143330 |
BMP™41, BMP™51 und BMP™53 Drucker | 0.375 in. x 20 ft. | 1 (endlos) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Für den Einsatz mit verschiedenen BMP™ Etikettendruckern der Serie 50 vorgesehen.Brady™ BMP™ Serie 50 bedruckbare, repositionierbare Etiketten aus Vinylgewebe sind mit einem abziehbaren Kleber versehen und für den Einsatz bei der Draht- und Kabelmarkierung, Komponenten- oder Gerätekennzeichnung, Barcodierung und anderen allgemeinen Kennzeichnungen vorgesehen.
- Kleber und Gewebeunterlage verfügen über eine ausgezeichnete Haltekraft, ermöglichen jedoch eine saubere Entfernung und Neupositionierung
- Klebt auf allen sauberen und trockenen Oberflächen
- Speziell formulierter Decklack für exzellente Druckqualität
- All-in-One-Kassette mit Etikettenzufuhr und Farbband der R-6200 Serie
Spezifikation
RoHS, UL | |
Schwarz, Weiß | |
Kartusche | |
Thermotransfer | |
Barcodierung, Komponentenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke, Draht- und Kabelmarkierung | |
Je 1 | |
-40 bis 80 °C | |
0.0073 Zoll |
Gummi, Wiederablösbar | |
Seidenmatt | |
Vinylgewebe (B-498) | |
Keine | |
2 Jahre | |
-40 bis 176 °F | |
55 lb./in. |