Learn More
Brady™ BradyPrinter™ Bänder
Description
Haltbarkeit und Leistung hängen von der Bindung zwischen dem Farbband und dem Etikett ab.
Baureihe R4300
- Wachs/Harz-Formulierung
- Erzeugt eine zuverlässige, scharfe Druckqualität für ausgezeichnete Lesbarkeit des Barcodes
- Beständig gegen Verwischen und Chemikalien
- Breite x Länge: 3,27 in. x 984 ft. (8,3 cm x 300 m)
- Harzbasiert und hochdicht, mit ausgezeichneten Beständigkeitseigenschaften
- Breite x Länge: 2,36 in. x 984 ft. (6 cm x 300 m)
Serie R6200
- Auf Harzbasis, speziell entwickelt für Etikettieranwendungen in rauen Umgebungen
- Breite x Länge: 2,56 in. x 984 ft. (6,5 cm x 300 m)
- Kompatibel mit Etikettendrucker BBP72, Etikettendrucker BBP81 Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, BradyPrinter PR Etikettendrucker der Plus-Serie, BradyPrinter PR Plus 600, Tagus T200
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttyp | Drucker-Farbband |
| Farbe | Schwarz |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BBP72 Etikettendrucker, BBP81 Etikettendrucker, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, BradyPrinter PR Plus Serie, Etikettendrucker, BradyPrinter PR Plus 600, Tagus T200 |
| Material | Wachs |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Länge (angloamerikanisch) | 984 ft. |
| Breite (angloamerikanisch) | 3,27 in. |
| Länge (metrisch) | 299,9 m |
| Breite (metrisch) | 83 mm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 1 in. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?