Learn More
Brady™ FreezerBondz II Laboretiketten aus Polyester B490
Artikelnummer. 15313744
Change view
Click to view available options
Höhe (angloamerikanisch):
0,5 in.
0,6 in.
1,25 in.
Breite (angloamerikanisch):
0,3 in.
0,9 in.
1,6 in.
Menge:
1500/Packung
1650/Packung
Packungsgröße:
1 Rollen
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (angloamerikanisch) Breite (angloamerikanisch) Menge unitSize
15313744 1,25 in. 0,3 in. 1500/Packung 1 Stück
17878363 0,5 in. 0,9 in. 1650/Packung 1 Rollen
15868821 0,6 in. 1,6 in. 1500/Packung 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15313744 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 142893
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
FreezerBondz II mattweiße Laboretiketten aus Polyester sind robuste Polyestermarkierungen, die sich für Laborkennzeichnungsanwendungen bei Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Röhrchen, Reagenzgläsern, Pailletten und Objektträgern eignen.
  • B-490-Etiketten können auf gefrorenen Oberflächen, einschließlich in flüssigem Stickstoff gelagertem Glas und Polypropylen, angebracht werden.
  • Das weiße Polyestermaterial verfügt über einen permanenten Acrylklebstoff und ist im Thermotransferverfahren bedruckbar
  • Gute Beständigkeit gegen Wischspuren im Druck, Lösungsmittelbeständigkeit und hohe/niedrige Temperaturbeständigkeit von -320 bis 212 °C°F (-196 bis 100 °C)
  • RoHS-konform nach 2005/618/EG MCV-Novelle zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
  • Brady Es wird das Farbband der Serie R4300 empfohlen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS
Beschreibung FreezerBondz Etiketten für BBP33 Drucker
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Polyester
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Laborbeschriftung
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Kennzeichnung im Labor, beispielsweise von Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Teströhrchen, Strohhalmen und Objektträgern
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP™ 33 Drucker
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -196 °C
Anzahl pro Packung 1500 Etiketten/Karton
Menge 1500/Packung
Form Rechteck
Softwaretyp LabelMark, MarkWare
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -320 °F bis +266 °F
Temperaturbereich (metrisch) -195 °C bis +130 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0021 in.
Dicke (metrisch) 0.053 mm
Abmessungen (L x B) 2 x 1,25 in.
Länge (angloamerikanisch) 1,25 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,3 in.
Breite (metrisch) 31,75 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,25 in.
Höhe (metrisch) 3.17 cm
Alternate Part Number B33-154-490