Learn More
Brady™ GlobalMark™ Farbbänder, einfarbig
Außergewöhnlich robuste, wischfeste Bänder; gedruckter Text hält Jahre im Freien und in industriellen Umgebungen
304.00 € - 310.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) GLobaLMark™ Etikettendrucker
Länge (angloamerikanisch) 200 ft.
Länge (metrisch) 60,96 m
Format Patrone, Farbband
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Farbe Zur Verwendung mit (Anwendung) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Zur Verwendung mit (Anwendung) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10581973
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
076739
Schwarz Innen- und Außenanwendung
310.00 €
1 Box
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11539293
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
076745
Blau Innen- und Außenanwendung
304.00 €
1 Box
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10750994
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
076741
Weiß Innen- und Außenanwendung
304.00 €
1 Box
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • In sich geschlossene Farbbandkassetten lassen sich direkt in die Etikettendrucker von GlobalMark™ einhängen und einrasten
Bestellinformation
Abmessungen (B x L): 4.11 in. x 200 ft. (10.4 cm x 61 m). Zwei- und vierfarbige Bänder sind ebenfalls erhältlich; kontaktieren Sie Ihren Thermo Fisher Scientific Kundendienstvertreter.
Spezifikation
Spezifikation
GLobaLMark™ Etikettendrucker
200 ft.
60,96 m
Patrone, Farbband