Learn More
Brady™ BRADY IP™ Farbband für Seriendrucker – R4500 Harz/Wachs, Blau
Beschreibung
- Einfarbiges Farbband zum Drucken einer einzelnen Farbe auf ein Etikett
- Die farbigen Harz-/Wachsbänder der Serie R4500 bieten Wisch- und Chemikalienbeständigkeit beim Bedrucken mit geeignetem Etikettenmaterial. Brady™
- Empfohlen für den Druck auf Papier und Folien mit matter oder rauer Oberfläche, wie z. B. B-427 Selbstlaminierende Vinylfolie und B-499. Nylon Stoff von Brady™
- Der Brady IP™ Der Statusmonitor für industrielle Etikettendrucker zeigt dem Benutzer auf seinem PC Drucker- und Materialinformationen an.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Drucker-Farbband |
| Farbe | Blau |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Etikettendrucker der Brady IP Serie |
| Länge (angloamerikanisch) | 984 ft. |
| Breite (angloamerikanisch) | 3,03 in. |
| Breite (metrisch) | 76.9874 mm |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Beschreibung | Farbband |
| Format | Farbband |
| Menge | 1 Rolle |
| Mehr anzeigen |