Learn More
Brady™ IP™ Druckerbänder für Thermotransferdrucker
IP™ Druckerband für Thermotransferdrucker ist ein Farbband mit der Tintenseite nach außen, das einen offenen Kern von 1 in. aufweist, um die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Thermotransferdruckern zu gewährleisten.
89.55 € - 267.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Drucker-Farbband |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Material | Wachs |
Länge (angloamerikanisch) | 984 ft. |
Länge (metrisch) | 299,9 m |
Product Code | Brand | Zertifizierung/Konformität | Material | Breite (angloamerikanisch) | Breite (metrisch) | Price | Quantity & Availability | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Zertifizierung/Konformität | Material | Breite (angloamerikanisch) | Breite (metrisch) | Price | Quantity & Availability | ||
11568414
|
Brady™
035246 |
RoHS 2002/95/EG | Wachs | 1,57 in. | 3,99 cm |
89.55 €
1 Box |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12881881
|
Brady™
030253 |
RoHS 2002/95/EG | Kunstharz | 4,3 in. | 10,9 cm |
267.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Description
- Einfarbiges Farbband zum Drucken einer einzelnen Farbe auf ein Etikett
- Bänder der R6200 Serie bieten eine hervorragende Kratz- und Wischfestigkeit sowie Wärme- und chemische Beständigkeit, wenn sie auf dem entsprechenden Etikettenmaterial von Brady™ gedruckt werden. Empfohlen für den Druck auf glänzendem, glattem oder halbmattem Etikettenmaterial, wie z. B. repositionierbares B-498 Vinylgewebe und metallisiertes B-486 Polyester
- Bänder der R4300 Serie bieten eine hohe Umweltbeständigkeit gegen Verschmieren und Chemikalien, wenn sie auf dem entsprechenden Brady™ Etikettenmaterial gedruckt werden. Dies wird für den Druck auf Papier und Folien mit matter oder rauer Oberfläche empfohlen, z. B. B-427 selbstlaminierendes Vinyl und B-499 Nylongewebe.
Specifications
Drucker-Farbband | |
Wachs | |
299,9 m | |
2,54 cm | |
Farbband |
Schwarz | |
984 ft. | |
1 in. | |
Unsteril | |
1 Stk. |