Learn More
Brady™ IP™ Druckerbänder für Thermotransferdrucker
IP™ Druckerband für Thermotransferdrucker ist ein Farbband mit der Tintenseite nach außen, das einen offenen Kern von 1 in. aufweist, um die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Thermotransferdruckern zu gewährleisten.
Marke: Brady™ 035246
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.13200kg
Beschreibung
- Einfarbiges Farbband zum Drucken einer einzelnen Farbe auf ein Etikett
- Bänder der R6200 Serie bieten eine hervorragende Kratz- und Wischfestigkeit sowie Wärme- und chemische Beständigkeit, wenn sie auf dem entsprechenden Etikettenmaterial von Brady™ gedruckt werden. Empfohlen für den Druck auf glänzendem, glattem oder halbmattem Etikettenmaterial, wie z. B. repositionierbares B-498 Vinylgewebe und metallisiertes B-486 Polyester
- Bänder der R4300 Serie bieten eine hohe Umweltbeständigkeit gegen Verschmieren und Chemikalien, wenn sie auf dem entsprechenden Brady™ Etikettenmaterial gedruckt werden. Dies wird für den Druck auf Papier und Folien mit matter oder rauer Oberfläche empfohlen, z. B. B-427 selbstlaminierendes Vinyl und B-499 Nylongewebe.
Spezifikation
Farbband | |
RoHS 2002/95/EC | |
Druckerband für Thermotransferdrucker der 4300 Serie, schwarz | |
Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, Brady Drucker PR Plus, Brady Drucker PR Plus 600, PAM 3000, Tagus T200, Tagus T300, Thermodrucker | |
Wachs, Harz- | |
Farbband | |
3,99 cm |
Schwarz | |
2.54 cm | |
Thermotransferdrucker | |
299.9 m | |
Je | |
Nicht steril |