Learn More
Brady™ LabelMark™ 5 Labeling Software and Labels
Artikelnummer. 11579013
Change view
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
1 in.
1,5 in.
2 in.
4 in.
Höhe (angloamerikanisch):
0,75 in.
1 in.
1,5 in.
Menge:
100/Rolle
250/Packung
Packungsgröße:
1 Rollen
Artikelnummer. Breite (angloamerikanisch) Höhe (angloamerikanisch) Menge unitSize
11579013 1 in. 1 in. 250/Packung 1 Rollen
11589013 2 in. 1 in. 100/Rolle 1 Rollen
11512555 4 in. 1 in. 100/Rolle 1 Rollen
11569083 1,5 in. 0,75 in. 250/Packung 1 Rollen
11519023 1,5 in. 1,5 in. 250/Packung 1 Rollen
5 options
Artikelnummer. 11579013
Marke: Brady™ 018603
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Common barcode symbologies and the ability to import graphics.
Ideal for identification applications in the telecommunication and electrical markets
  • Line mode provides fixed spacing for quick and easy label design
  • Wire-marking mode repeats legend down the length of the label for wire marking applications
  • Command Multiplier repeats commands for tasks such as copying, insertion, or deletion
  • Serialization feature allows simplified serializations with prefix and suffix or advanced complex serialization with custom strings
  • Flip Flop allows user to transpose text on a label from right to left and top to bottom
  • Easy to import data formats other than ASCII
  • System Requirements
    • Windows™ XP™ or higher
    • LabelMark Add-In applications support only 32 bit versions of Microsoft Office.
    • 1 GHz processor
    • 512MB of RAM
    • 500MB of available hard drive space
    • DVD-ROM drive
    Labels
    • Ultra Aggressive
    • White Polyester
    Spezifikation
    Zertifizierung/Konformität UL, RoHS 2002/95/EC
    Beschreibung TLS 2200/TLS PC Link-Beschriftungen
    Klebstofftyp Naturkautschuk, Permanent
    Farbe Weiß
    Ausführung Glanz
    Format Etikett
    Material Polyester
    Produkttyp Labelmark™ V3 Bar Code Label
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Asset tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General purpose ID, Panel ID, Rating plates, Voice or data ID
    Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
    Enthält Common barcode symbologies and the ability to import graphics
    Etiketten pro Zeile 1
    Menge 250/Packung
    Form Quadratisch
    Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +120 °C
    Dicke (metrisch) 0.102 mm
    Vertikale Wiederholung (metrisch) 28.57 mm
    Breite (angloamerikanisch) 1 in.
    Breite (metrisch) 25.40 mm
    Höhe (angloamerikanisch) 1 in.
    Höhe (metrisch) 2.54 cm