Learn More
Brady™ Etiketten für Tischlaserdrucker
Optimal für Typenschilder, Versuchskennzeichnungen und allgemeine Markierungsanwendungen
Marke: Brady™ 029727
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.97390kg
Beschreibung
- Langlebige, chemikalien- und lösungsmittelbeständige Etiketten für eine Vielzahl von Laserdruckern
- Beständig gegen extreme Laborumgebungen, einschließlich Flüssigstickstoff und Gefrierschränke
Spezifikation
Autoclavable | |
LaserTab Laserbedruckbares Etikett | |
Weiß | |
Etikett | |
Laser | |
Non-sterile | |
Laserdrucker | |
Pack of 65 Sheets | |
10.000/Packung | |
0.25 x 1.875 in. (L x W) | |
3.5 mil | |
1,87 in. | |
0.25 Zoll | |
6,35 mm |
UL-anerkannt; CSA-zugelassen | |
Dauerhaftes Acryl | |
Matt | |
Polyester | |
Bedruckbares Etikett | |
Leiterplatten- und Komponentenkennzeichnung, Laborkennzeichnung, Oberseite mit Durchgangsbohrung, Mikrotiterplatte | |
50.8 mm | |
4 | |
Rechteck | |
-40 °C bis +130 °C | |
0.094 mm | |
6,35 mm | |
0.25 in. | |
47.63 mm |