Learn More
Brady™ LABXPERT™ Hochleistungslaboretiketten aus Polyester
LABXPERT™ Hochleistungslaboretiketten aus Polyester bestehen aus selbstlaminierendem Polyester (B-461), einer transparenten Folie mit einem mattweißen Druckbereich und eignen sich optimal für Kabel, Laborausweise oder allgemeine Beschriftungen, bei denen Grafiken geschützt werden müssen.
63.80 € - 131.00 €
Spezifikation
Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
---|---|
Ausführung | Matt |
Format | Etikett |
Material | Polyester |
Produkttyp | Etikett |
Produktcode | Marke | Farbe | Menge | Höhe (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Menge | Höhe (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10512213
|
Brady™
060943 |
Schwarz, Weiß, Durchscheinend | 150/Packung | 66,67 mm | Langes Band |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10225972
|
Brady™
060932 |
Schwarz, Weiß, Durchscheinend | 450/Packung | 0.47 cm | Langes Band |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10694723
|
Brady™
060933 |
Schwarz, Weiß, Durchscheinend | 100/Rolle | 9.52 cm | Langes Band |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10012002
|
Brady™
060935 |
Schwarz, Weiß, Durchscheinend | 450/Packung | 0.95 cm | Kurzes Band |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
12849998
|
Brady™
060940 |
Schwarz, Weiß, Durchscheinend | 225/Packung | 1.27 cm | Langes Band |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10694533
|
Brady™
060938 |
Schwarz, Weiß, Durchscheinend | 225/Packung | 1.52 cm | Kurzes Band |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10787784
|
Brady™
060942 |
Schwarz, Weiß, Durchscheinend | 175/Packung | 1.27 cm | Langes Band |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10473552
|
Brady™
060930 |
Schwarz, Weiß | 1 Rolle | 0.95 cm | Oberflächenmontiert |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10797784
|
Brady™
060927 |
Schwarz, Weiß | 1 Rolle | 2.54 cm | Oberflächenmontiert |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10032012
|
Brady™
060928 |
Schwarz, Weiß | 1 Rolle | 3.17 cm | Oberflächenmontiert |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10192892
|
Brady™
060931 |
Schwarz, Weiß | 1 Rolle | 1.27 cm | Oberflächenmontiert |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10081982
|
Brady™
060934 |
Schwarz, Weiß, Durchscheinend | 450/Packung | 12,70 mm | Oberflächenmontiert |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
- Das selbstlaminierende Polyester verfügt über einen permanenten Acrylklebstoff und ist im Thermotransferverfahren bedruckbar
- Gute Druckwischfestigkeit, Lösemittelbeständigkeit und hohe Beständigkeit gegen Hoch-/Tieftemperaturen
- RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte gemäß der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
- All-in-One-Kassette mit Farbband und Etiketten
Spezifikation
Acryl, Permanent | |
Etikett | |
Etikett | |
-320 bis 250 °F | |
0.0019 Zoll |
Matt | |
Polyester | |
Unsteril | |
-196 bis 121 °C |