Learn More
Brady™ Bänder für HandiMark™ Tragbare Etikettendrucker
Dieses äußerst robuste, wischfeste Farbband für den HandiMark™ tragbaren Etikettendrucker gewährleistet, dass Ihr gedruckter Text im Freien und in industriellen Bereichen jahrelang haltbar ist.
50.19 €
Spezifikation
Produkttyp | Farbbandkassette |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) | 75 ft. |
Breite (angloamerikanisch) | 2 in. |
Länge (metrisch) | 23 m |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Farbe | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10102274
|
Brady™
042011 |
Schwarz | Kennzeichnung von Anlagen | HandiMark™ tragbarer Etikettendrucker |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10376574
|
Brady™
042012 |
Weiß | Kennzeichnung von Anlagen | HandiMark™ tragbarer Etikettendrucker |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12820560
|
Brady™
042013 |
Rot | Raue Außenbedingungen | HandiMark™ tragbarer Etikettendrucker |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10325714
|
Brady™
042014 |
Blue | Raue Außenbedingungen | HandiMark™ tragbarer Etikettendrucker |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Einfarbiges Farbband zum Drucken einer einzelnen Farbe auf ein Etikett
- Das robuste, auswischfeste Farbband produziert langlebigen gedruckten Text, der in Industriebereichen und im Freien jahrelang haltbar ist
- Bänder der R10000 Serie basieren auf einer Harzrezeptur, die für ein ausgezeichnetes Bild mit hervorragender Lösungsmittel- und Kratzfestigkeit sorgt
- Für den Einsatz mit HandiMark™ tragbaren Etikettendruckern
Bestellinformation
Abmessungen (B x L): 2 in. x 100 ft. (5.08 cm x 30.5 m).
Spezifikation
Farbbandkassette | |
2 in. | |
Unsteril | |
1 Stk. |
75 ft. | |
23 m | |
ISO 9001 |