Learn More
Brady™ StainerBondz™ Etiketten für Objektträger
Aus einem der lösungsmittelbeständigsten Materialien in der Laborbranche
Marke: Brady™ 622006
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20610kg
Beschreibung
- Aus B-481 Material und gekoppelt mit Bändern der R6400-Serie
- Mattweißes Polyester
- Dauerhaft beständig gegen Xylol und anderen Chemikalien, die üblicherweise beim Färben von Objektträgern verwendet werden
- Barcodes bleiben lesbar und die Etiketten haften dauerhaft auf dem Objektträger
- Kein Verlöschen des Aufdrucks, kein Knicken des Etiketts und keine Verfärbungen
- Brady IP™ tauglich
Anwendungen:
Objektträgerkennzeichnung
Spezifikation
Objektträger-Etikett | |
Schwarz, Weiß | |
Allgemeine Kennzeichnung, Objektträgerkennzeichnung | |
1.9 cm | |
400/Packung | |
Matt |
Acryl, Permanent | |
RoHS 2002/95/EG, MCV 2005/618/EG | |
LabXpert™ Drucker und RoHS-Richtlinie | |
Polyester | |
Etikett | |
1,9 cm |