Learn More
Brady™ StainerBondz™ Etiketten für Objektträger
Aus einem der lösungsmittelbeständigsten Materialien in der Laborbranche
Marke: Brady™ 622005
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.13610kg
Beschreibung
- Aus B-481 Material und gekoppelt mit Bändern der R6400-Serie
- Mattweißes Polyester
- Dauerhaft beständig gegen Xylol und anderen Chemikalien, die üblicherweise beim Färben von Objektträgern verwendet werden
- Barcodes bleiben lesbar und die Etiketten haften dauerhaft auf dem Objektträger
- Kein Verlöschen des Aufdrucks, kein Knicken des Etiketts und keine Verfärbungen
- Brady IP™ tauglich
Anwendungen:
Objektträgerkennzeichnung
Spezifikation
Objektträger-Etikett | |
Schwarz, Weiß | |
StainerBondz Etiketten für den LABXPERT Drucker | |
LabXpert™ Drucker und RoHS-Richtlinie | |
1 | |
-80 °C bis 130 °C | |
Polyester | |
Etikett | |
2,28 cm |
Acryl, Permanent | |
RoHS 2002/95/EG, MCV 2005/618/EG | |
Allgemeine Kennzeichnung, Objektträgerkennzeichnung | |
2.28 cm | |
Quadratisch | |
0.084 mm | |
350 Rolle(n) | |
Matt |