Learn More
Brady™ StainerBondz™ Etiketten für Gewebekassetten
Eine zuverlässige Lösung für die Markierung und Probenverfolgung in histologischen und anatomischen Pathologielaboren
Marke: Brady™ 804865
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.13610kg
Beschreibung
- Etiketten für Gewebekassette sind beständig gegen Gewebeverarbeitungsverfahren und sind bis zu 20 Jahre lagerfähig
- Sie bieten die Langlebigkeit und Druckqualität, die histologische und anatomische Pathologielabors für eine genaue, identifizierbare Probenbeschriftung benötigen
- Die Etiketten müssen mit dem BSP 31 Etikettenbefestigungssystem aufgebracht werden
Spezifikation
StainerBondz™ Etikett für Gewebekassetten | |
Weiß | |
IDXPERT Etiketten für Gewebekassetten | |
LabXpert™ Drucker | |
1 | |
0.117 mm | |
450 Rolle(n) | |
Matt |
Acryl, Permanent | |
RoHS | |
Universalidentifikation, Laborinterne Identifikation | |
0.6 cm | |
Rechteck | |
Polyester | |
Etikett | |
25,50 mm |