Learn More
Brady™ und TLS-PC Link™ Etiketten
und TLS-PC Link™ Etiketten lassen sich mit Thermotransferdruckern bedrucken und entweder permanent anbringen oder repostitionieren.
52.53 € - 89.25 €
Spezifikation
Format | Etikett |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ |
Produktcode | Marke | Klebstofftyp | Ausführung | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Klebstofftyp | Ausführung | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10234302
|
Brady™
062660 |
Gummi, Wiederablösbar | Seidenmatt | Barcodierung, Zentrifugenröhrchen, Komponentenkennzeichnung, Eppendorf Tube, Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke, PCR-Röhrchen, Oberseite mit Durchgangsbohrung, Draht- und Kabelmarkierung | Vinylgewebe |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11569013
|
Brady™
018602 |
Gummi, Permanent | Glanz | Ressourcennachverfolgung, Barcodierung, Komponentenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke, Tafelkennzeichnung, Typenschilder, Sprach- oder Datenkennzeichnung | Polyester |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10424712
|
Brady™
062663 |
Gummi, Wiederablösbar | Seidenmatt | Barcodierung, Flaschen, Komponentenkennzeichnung, konische Röhrchen, Deepwell-Platten, Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke, Petrischale, Oberseite mit Durchgangsbohrung, Draht- und Kabelmarkierung | Vinylgewebe |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10670943
|
Brady™
062669 |
Gummi, Wiederablösbar | Seidenmatt | Barcodierung, Flaschen, Komponentenkennzeichnung, konische Röhrchen, Kryofläschchen, Deepwell-Platten, Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke, Petrischale, Oberseite mit Durchgangsbohrung, Draht- und Kabelmarkierung | Vinylgewebe |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11588903
|
Brady™
018424 |
Acrylic, Permanent | Gloss | Asset tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General purpose ID, Rating plates | Polyester |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
- Glänzend weiße Ausführung mit dauerhaftem Acryl (B-423) erfüllt die Anforderungen an ein halogenfreies Material nach DIN VDE 0472 Teil 815 bei einer Gebrauchstemperatur von -94 bis 230 °F (-70 bis 110 ° C).
- Die klebende Geweberückseite (B-498) bietet hervorragende Haftkraft und ermöglicht dennoch ein sauberes Entfernen und Repositionieren
- Das glänzend weiße Polyestermaterial mit permanentem Klebstoff auf Kautschukbasis (B483) ist für hohe Haftung auf strukturierten Metallen und Kunststoffen mit geringer Oberflächenenergie ausgelegt.
Spezifikation
Etikett | |
BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ |