Learn More
Brady™ TLS 2200™ und TLS-PC™ Fläschchenetiketten
TLS2200™- und TLS-PC™-Fläschchenetiketten bestehen aus selbstlaminierendem Vinyl (B-427), einem ausgezeichneten Material für die Draht- und Kabelidentifizierung. Dieses Material zeichnet sich durch gute Transparenz, Anpassungsfähigkeit sowie selbstlöschende Eigenschaften aus.
Marke: Brady™ 062261
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.07260kg
Beschreibung
- Selbstlaminierend mit weißer bedruckbarer Zone und durchsichtigem Überlaminierbereich zum Schutz des Textes
- Der dauerhafte Acrylklebstoff verfügt über hervorragende Wasser- und Ölbeständigkeit
- RoHS-konform mit 2005/618//EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95//EG, UL-anerkannt
- Betriebstemperatur von -40 bis 158 °F (-40 bis 70 °C)
Spezifikation
UL, UL969, RoHS, 2002/95/EC | |
Acryl, Permanent | |
Matt | |
Vinyl | |
Nicht steril | |
BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ | |
100/Packung | |
-70 °C bis +70 °C | |
0.102 mm | |
1 bis 0000 AWG | |
2,62 in. | |
25.40 mm | |
15,24 mm |
TLS 2200/TLS PC Link-Beschriftungen | |
Weiß, Durchscheinend | |
Etikett | |
Selbstlaminierendes Etikett | |
Kryofläschchen, laborinterne Identifikation | |
1 | |
Rechteck | |
0.004 Zoll | |
69.85 mm | |
1 in. x 2,625 in. (2,54 cm x 0,9525 cm) H x B | |
66,68 mm | |
1 Zoll |