Learn More
Brady™ ToughStripe™ Kreuze zur Bodenmarkierung
ToughStripe™ Bodenmarkierungen sind extrem haltbare, gestanzte Bodenmarkierungsformen aus robustem Polyester mit ultrafestem Kleber, die selbst dem Staplerverkehr standhalten.
Marke: Brady™ 104478
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25400kg
Beschreibung
- Gut sichtbare Bodenmarkierungen verbessern die Sicherheit und Organisation in nahezu jeder industriellen Umgebung
- Die hochglänzende Oberfläche glänzt wie neuer Lack und hält dem Staplerverkehr stand, ohne zu reißen oder sich abzulösen
- Ideal zum Abgrenzen von Arbeitsbereichen und Lagerplätzen
- Kann problemlos durch eine einzelne Person angebracht werden
Spezifikation
ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 | |
Gummi, Permanent | |
Klebeband | |
Unsteril | |
115 Gardner-Einheiten | |
Kreuz | |
-18 °C bis +54 °C | |
0.201 mm | |
25.4 cm | |
101,60 mm |
ToughStripe Stanzteile (L, T, +, Fußabdrücke usw.) | |
Rot | |
Polyester | |
Zur Bodenmarkierung und Kennzeichnung von Gängen, Korridoren, Lagerorten sowie von Sicherheitseinrichtungen und Ausgängen | |
20/Packung | |
-0 bis 130 °F | |
0.008 Zoll | |
10 in. | |
4 in. | |
254.00 mm |