Learn More
Brady™ ToughStripe™ Bodenmarkierungen in L-Form
Artikelnummer. 11791216
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Schwarz
Weiß
Länge (angloamerikanisch):
5 in.
8 in.
10 in.
Breite (angloamerikanisch):
2 in.
3 in.
4 in.
Packungsgröße:
1 PK
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Länge (angloamerikanisch) Breite (angloamerikanisch) unitSize
11791216 Weiß 8 in. 3 in. 1 PK
11731206 Grün 5 in. 2 in. 1 PK
11721206 Rot 5 in. 2 in. 1 PK
11771206 Weiß 5 in. 2 in. 1 PK
11741206 Blau 5 in. 2 in. 1 PK
11751206 Gelb 5 in. 2 in. 1 PK
11761206 Schwarz 5 in. 2 in. 1 PK
11741216 Rot 8 in. 3 in. 1 PK
11751216 Grün 8 in. 3 in. 1 PK
11761216 Blau 8 in. 3 in. 1 PK
11771216 Gelb 8 in. 3 in. 1 PK
11781216 Schwarz 8 in. 3 in. 1 PK
11761226 Rot 10 in. 4 in. 1 PK
11771226 Grün 10 in. 4 in. 1 PK
11791226 Gelb 10 in. 4 in. 1 PK
11781226 Blau 10 in. 4 in. 1 PK
11701236 Schwarz 10 in. 4 in. 1 PK
11711236 Weiß 10 in. 4 in. 1 PK
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 11791216 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 104447
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das strapazierfähige Klebeband eignet sich optimal zur Markierung von Regal- und Palettenlagerflächen sowie anderer ausgewiesener Bereiche
Lange Lebensdauer
  • Hält dem Staplerverkehr stand, ohne zu reißen oder sich abzulösen
  • Die flache Bauweise verringert Abrieb und Kratzer durch Kufen, Hubwagen usw.
  • Aus robustem Polyester mit kräftigem Klebstoff
Problemlose Entfernung
  • Kein Abplatzen und Abblättern beim Entfernen – löst sich in einem Stück
  • Kann sauber und ohne unansehnliche Kleberückstände oder Beschädigungen des Fußbodens entfernt werden
Hohe Sichtbarkeit
  • Die hochglänzende Oberfläche glänzt wie frischer Lack
  • Das niedrige Profil verringert Schmutzablagerungen an den Rändern, wie sie bei dickeren (extrudierten) Bodenmarkierungen auftreten können
  • Die Oberfläche ist widerstandsfähig gegen Flecken und Verschmutzungen und sieht nach einer Reinigung aus wie neu
  • In verschiedenen Signalfarben erhältlich
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Beschreibung ToughStripe Stanzteile (L, T, +, Fußabdrücke usw.)
Klebstofftyp Naturkautschuk, Permanent
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Glanz
Format Klebeband
Material Polyester
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Keine
Produkttyp Etikettenband
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Bodenmarkierung und Kennzeichnung von Gängen, Korridoren, Lagerorten sowie von Sicherheitseinrichtungen und Ausgängen
Glanz 115 Gardner-Einheiten
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -18 °C
Anzahl pro Packung 20 Stück/Packung
Menge 20/Packung
Form L-förmig
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 0 bis 130 °F
Temperaturbereich (metrisch) -18 °C bis +54 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,008 in.
Dicke (metrisch) 0.201 mm
Abmessungen (L x B) 203.20 x 203.2 mm
Länge (angloamerikanisch) 8 in.
Länge (metrisch) 20.32 cm
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Breite (metrisch) 76,20 mm
Höhe (angloamerikanisch) 8 in.
Höhe (metrisch) 203.20 mm
Alternate Part Number TS-76.20-514-COR-WT-20