Learn More
Brady™ ToughStripe™ Bodenmarkierungen in T-Form
Das strapazierfähige Klebebandin T-Form eignet sich optimal zur Markierung von Regal- und Palettenlagerflächen sowie anderer ausgewiesener Bereiche
Marke: Brady™ 104460
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25400kg
Beschreibung
Lange Lebensdauer
- Hält dem Staplerverkehr stand, ohne zu reißen oder sich abzulösen
- Die flache Bauweise verringert Abrieb und Kratzer durch Kufen, Hubwagen usw.
- Aus robustem Polyester mit kräftigem Klebstoff
- Kein Abplatzen und Abblättern beim Entfernen – löst sich in einem Stück
- Kann sauber und ohne unansehnliche Kleberückstände oder Beschädigungen des Fußbodens entfernt werden
- Die hochglänzende Oberfläche glänzt wie frischer Lack
- Das niedrige Profil verringert Schmutzablagerungen an den Rändern, wie sie bei dickeren (extrudierten) Bodenmarkierungen auftreten können
- Die Oberfläche ist widerstandsfähig gegen Flecken und Verschmutzungen und sieht nach einer Reinigung aus wie neu
- In verschiedenen Signalfarben erhältlich
Spezifikation
Gummi, Permanent | |
ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 | |
115 Gardner-Einheiten | |
25.4 cm | |
-0 bis 130 °F | |
0.008 Zoll | |
Polyester | |
254 x 101,60 mm | |
10 in. | |
101,60 mm |
Rot | |
ToughStripe Stanzteile (L, T, +, Fußabdrücke usw.) | |
Zur Bodenmarkierung und Kennzeichnung von Gängen, Korridoren, Lagerorten sowie von Sicherheitseinrichtungen und Ausgängen | |
T-förmig | |
-18 °C bis +54 °C | |
0.201 mm | |
20/Packung | |
Klebeband | |
4 in. |