Learn More
Brady™ ToughStripe™ Bodenmarkierungen in T-Form
Das strapazierfähige Klebebandin T-Form eignet sich optimal zur Markierung von Regal- und Palettenlagerflächen sowie anderer ausgewiesener Bereiche
30.10 € - 69.10 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 |
---|---|
Beschreibung | ToughStripe Stanzteile (L, T, +, Fußabdrücke usw.) |
Klebstofftyp | Gummi, Permanent |
Format | Klebeband |
Material | Polyester |
Produktcode | Marke | Farbe | Länge (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Länge (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11781206
|
Brady™
104436 |
Rot | 5 in. | 2 in. |
30.10 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11791206
|
Brady™
104437 |
Grün | 5 in. | 2 in. |
30.10 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11711216
|
Brady™
104439 |
Gelb | 5 in. | 2 in. |
30.10 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11721216
|
Brady™
104440 |
Schwarz | 5 in. | 2 in. |
30.10 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11701216
|
Brady™
104438 |
Blau | 5 in. | 2 in. |
30.10 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11731216
|
Brady™
104441 |
Weiß | 5 in. | 2 in. |
30.10 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11701226
|
Brady™
104448 |
Rot | 8 in. | 3 in. |
45.60 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11721226
|
Brady™
104450 |
Blau | 8 in. | 3 in. |
45.60 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11711226
|
Brady™
104449 |
Grün | 8 in. | 3 in. |
45.60 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11731226
|
Brady™
104451 |
Gelb | 8 in. | 3 in. |
45.60 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11741226
|
Brady™
104452 |
Schwarz | 8 in. | 3 in. |
45.60 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11751226
|
Brady™
104453 |
Weiß | 8 in. | 3 in. |
45.60 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11721236
|
Brady™
104460 |
Rot | 10 in. | 4 in. |
69.10 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11731236
|
Brady™
104461 |
Grün | 10 in. | 4 in. |
69.10 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11751236
|
Brady™
104463 |
Gelb | 10 in. | 4 in. |
69.10 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11741236
|
Brady™
104462 |
Blau | 10 in. | 4 in. |
69.10 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11771236
|
Brady™
104465 |
Weiß | 10 in. | 4 in. |
69.10 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11761236
|
Brady™
104464 |
Schwarz | 10 in. | 4 in. |
69.10 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Lange Lebensdauer
- Hält dem Staplerverkehr stand, ohne zu reißen oder sich abzulösen
- Die flache Bauweise verringert Abrieb und Kratzer durch Kufen, Hubwagen usw.
- Aus robustem Polyester mit kräftigem Klebstoff
- Kein Abplatzen und Abblättern beim Entfernen – löst sich in einem Stück
- Kann sauber und ohne unansehnliche Kleberückstände oder Beschädigungen des Fußbodens entfernt werden
- Die hochglänzende Oberfläche glänzt wie frischer Lack
- Das niedrige Profil verringert Schmutzablagerungen an den Rändern, wie sie bei dickeren (extrudierten) Bodenmarkierungen auftreten können
- Die Oberfläche ist widerstandsfähig gegen Flecken und Verschmutzungen und sieht nach einer Reinigung aus wie neu
- In verschiedenen Signalfarben erhältlich
Spezifikation
ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 | |
Gummi, Permanent | |
Polyester | |
115 Gardner-Einheiten | |
T-förmig | |
-18 °C bis +54 °C | |
0.201 mm |
ToughStripe Stanzteile (L, T, +, Fußabdrücke usw.) | |
Klebeband | |
Zur Bodenmarkierung und Kennzeichnung von Gängen, Korridoren, Lagerorten sowie von Sicherheitseinrichtungen und Ausgängen | |
20/Packung | |
-0 bis 130 °F | |
0.008 Zoll |