Learn More
Brady™ ToughStripe™ Etiketten mit Überlaminierung
Artikelnummer. 11721006
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb, Klar
Grün, Klar
Orange, Klar
Rot, Klar
Schwarz, Klar
Weiß, Klar
Länge (angloamerikanisch):
100 ft. (2,01 m)
Breite (angloamerikanisch):
1,12 in.
2,25 in.
Packungsgröße:
1 ROLL
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Länge (angloamerikanisch) Breite (angloamerikanisch) unitSize
11721006 Weiß, Klar 100 ft. (2,01 m) 1,12 in. 1 ROLL
11711006 Weiß, Klar 100 ft. (2,01 m) 2,25 in. 1 ROLL
11731006 Schwarz, Klar 100 ft. (2,01 m) 2,25 in. 1 ROLL
11741006 Schwarz, Klar 100 ft. (2,01 m) 1,12 in. 1 ROLL
11751006 Gelb, Klar 100 ft. (2,01 m) 2,25 in. 1 ROLL
11761006 Gelb, Klar 100 ft. (2,01 m) 1,12 in. 1 ROLL
11781006 Rot, Klar 100 ft. (2,01 m) 1,12 in. 1 ROLL
11771006 Rot, Klar 100 ft. (2,01 m) 2,25 in. 1 ROLL
11791006 Blau 100 ft. (2,01 m) 2,25 in. 1 ROLL
11701016 Blau 100 ft. (2,01 m) 1,12 in. 1 ROLL
11721016 Grün, Klar 100 ft. (2,01 m) 1,12 in. 1 ROLL
11731016 Orange, Klar 100 ft. (2,01 m) 2,25 in. 1 ROLL
11741016 Orange, Klar 100 ft. (2,01 m) 1,12 in. 1 ROLL
11711016 Grün, Klar 100 ft. (2,01 m) 2,25 in. 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 11721006 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 142155
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
  • 1 Rolle aus B-483 Polyester
  • 1 Rolle aus B-634 Polyester-Überlaminat
Zum Schnellen und einfachen Erstellen von individuell bedruckten Bodenaufkleber
Einfacher dreistufiger Prozess
  • Druckeretikett
  • Auf dem Boden aufzubringen
  • Überlaminierbar
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS 2002/95/EC
Beschreibung GlobalMark ToughStripe Bodenbeschriftungsband mit Überlaminierung
Klebstofftyp Naturkautschuk, Permanent
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß, Klar
Ausführung Glanz
Format Klebeband
Material Polyester
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für starke Haftung an strukturierten Metallen und Kunststoffen mit geringer Oberflächenspannung
Zur Verwendung mit (Geräte) GlobalMark™ 2 und BMP™ 71 Etikettendrucker
Enthält 1 Rolle Klebeband und 1 Rolle Überlaminierung
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -18 °C
Anzahl pro Packung 2 Rollen/Set
Menge 1 Kit
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 0 bis 130 °F
Temperaturbereich (metrisch) -18 °C bis +54 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.203 mm
Abmessungen (L x B) 100 ft. x 1,12 in. (30,48 m x 2,86 cm)
Länge (angloamerikanisch) 100 ft. (2,01 m)
Länge (metrisch) 30.48 m
Breite (angloamerikanisch) 1,12 in.
Breite (metrisch) 2,86 cm
Alternate Part Number GMK B-483 WT 28,6 mm& B-634OLam