Learn More
Brady™ ToughStripe™ Überlaminiertes Bodenmarkierungsband
Robustes Klebeband aus Polyester für den Einsatz auf Böden
Marke: Brady™ 142139
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.77570kg
Beschreibung
- Sehr haltbar
- Leicht zu verarbeiten
- Leicht zu entfernen
- Klar mit einer Glanzbeschichtung
- In verschiedenen Breiten und Längen erhältlich
Spezifikation
ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 | |
Gummi, Permanent | |
Glanz | |
Verwendung als transparente Schutzabdeckung über Laminat für Brady ToughStripe™ Etiketten | |
2 Jahre | |
0 bis 130 °F | |
0.004 Zoll | |
100 ft. (2,01 m) | |
4 in. |
ToughStripe Klebeband zur Überlaminierung | |
Durchsichtig | |
Polyester | |
115 Gardner-Einheiten | |
1 Rolle | |
-18 °C bis +54 °C | |
0.099 mm | |
30.48 m | |
101,60 mm |