Learn More
Brady™ ToughStripe™ Überlaminiertes Bodenmarkierungsband
Artikelnummer. 11760996
Change view
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
15,2 m (50 ft.)
100 ft. (2,01 m)
Breite (angloamerikanisch):
1 in.
1,12 in.
2 in.
2,25 in.
3 in.
4 in.
Packungsgröße:
1 BX
1 ROLL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) Breite (angloamerikanisch) unitSize
11760996 15,2 m (50 ft.) 2 in. 1 ROLL
11750996 15,2 m (50 ft.) 1 in. 1 ROLL
11770996 100 ft. (2,01 m) 1,12 in. 1 BX
11790996 100 ft. (2,01 m) 3 in. 1 BX
11701006 100 ft. (2,01 m) 4 in. 1 BX
11780996 100 ft. (2,01 m) 2,25 in. 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11760996 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 142135
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Robustes Klebeband aus Polyester für den Einsatz auf Böden
  • Sehr haltbar
  • Leicht zu verarbeiten
  • Leicht zu entfernen
  • Klar mit einer Glanzbeschichtung
  • In verschiedenen Breiten und Längen erhältlich
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Beschreibung ToughStripe Klebeband zur Überlaminierung
Klebstofftyp Naturkautschuk, Permanent
Beschichtung Ohne
Farbe Klar
Ausführung Glanz
Format Etikett
Material Polyester
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Keine
Produkttyp Etikettenband
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verwendung als transparente Schutzabdeckung über Laminat für Brady ToughStripe™ Etiketten
Glanz 115 Gardner-Einheiten
Lebensdauer 2 Jahre
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -18 °C
Anzahl pro Packung 1 Rolle/Packung
Menge 1 Rolle
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 0 bis 130 °F
Temperaturbereich (metrisch) -18 °C bis +54 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.099 mm
Abmessungen (L x B) 15.24 m x 50.8 mm
Länge (angloamerikanisch) 15,2 m (50 ft.)
Länge (metrisch) 15.24 m
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 50.80 mm
Alternate Part Number OVERLam B-634 50,8 mm x 15,24 m