Learn More
Brady™ ToughStripe™ Bodenpunkt aus Polyester
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
1 PK
1 ROLL
Beskrivning
Diese Bodenpunkte sind aus widerstandsfähigem, elastischem Polyester und aggressivem Klebstoff und halten dem Staplerverkehr stand, ohne zu reißen oder sich abzulösen.
Problemlose Entfernung
- Kein Abplatzen und Abblättern beim Entfernen – löst sich in einem Stück
- Kann sauber und ohne unansehnliche Kleberückstände oder Beschädigungen des Fußbodens entfernt werden
- Die hochglänzende Oberfläche glänzt wie frischer Lack
- Das niedrige Profil verringert Schmutzablagerungen an den Rändern, wie sie bei dickeren (extrudierten) Bodenmarkierungen auftreten können
- Die Oberfläche ist widerstandsfähig gegen Flecken und Verschmutzungen und sieht nach einer Reinigung aus wie neu
- Durchmesser: 8.89 cm (3.5 in.)
- Material: ToughStripe Polyester
Specifikationer
Specifikationer
| Zertifizierung/Konformität | ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 |
| Beschreibung | ToughStripe Stanzteile (L, T, +, Fußabdrücke usw.) |
| Klebstofftyp | Naturkautschuk, Permanent |
| Beschichtung | None |
| Farbe | Rot |
| Ausführung | Hoher Glanz |
| Format | Label |
| Material | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | None |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering