Learn More
Brady™ Vinylbänder (B-595) für BMP71 Drucker – Hellbraun
Die Konstruktion aus hochwertigem Vinyl eignet sich für unregelmäßige, glatte oder raue Oberflächen im Innen- und Außenbereich
Marke:  Brady™ 142391
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09930kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11775643
  • 50.08 € / 1 Box
Verfügbar ab
05-08-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Vinylfolie mit Permanentkleber
  • Haftet gut auf Rohren, Wänden, Geräten, Fenstern und den meisten sauberen, trockenen Oberflächen
  • Beständig gegen Fett, Öl und die meisten Industriechemikalien
  • Fünf Jahre Lebensdauer im Außenbereich bei Temperaturen von 82 bis -40 °C (180 bis -40 °F), aufklebbar bei -18 °C (0 °F)
Spezifikation
Spezifikation
Vinylband
Gelbbraun
Bänder für BMP71 Etikettendrucker
BMP™71 Drucker
15.24 m
0.102 mm
Je 1
Glanz
0,5 in.
Dauerhaftes Acryl
BS5609:1986 Abschnitt 2 und Abschnitt 3
Markierung von Rohren, Wänden, Geräten, Fenstern
1
-40 °C bis 82 °C
Vinyl (B-595)
15,24 m x 1,27 cm (50 ft. x 0,5 in.)
15,2 m (50 ft.)
12,70 mm